2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84881.320EA
206.43
EUR
84881.320
84881.290
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Mw: 60,1 g/mol Teplota varu: 82 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 OSN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 10 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |