Kyselina mravenčí ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
84865.260EA
314.11
EUR
84865.260
84865.180
84865.290
Kyselina mravenčí ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Teplota varu: 100…101 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 8,2…8,4 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Fe (Iron) (0.1%) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) (0.1 %) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) (0.1 %) | Min. 20 % |
Transmittance (235 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (260 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitability for LC-MS (0.1 %) | Passes test |