Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, PolySat®
Dodávateľ: Texwipe
PolySat®
TEXWTX1040EA 96.21 EUR
TEXWTX1040
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, PolySat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tento jemný ubrousek ze 100% taveného PP je předvlhčen 0,2 µm filtrovaným roztokem 70% isopropylalkoholu/30% deionizované vody.
  • vhodný pro stírání výrobních zařízení, které vyžadují nízké extrakty rozpouštědla a nízkou tvorbu částic
  • eliminuje problémy spojené s nákupem, skladováním, filtrací, ředěním a mísením alkoholu
  • doručení předem odměřeného množství vysoce-čistého alkoholu na povrch
  • optimalizuje použití alkoholu a snižuje riziko rozlití
Baleny v opakovaně uzavíratelném sáčku, PolySat® je vhodný pro čištění jemných povrchů a zařízení v prostorech s klasifikovanou třído čistoty.
Barva: Bílá
Balenie: Baleny v uzavíratelném plastovém sáčku SolventSafe, který může být setřen před uvedením do čistých prostor.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.