Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, PolySat®
Dodávateľ: Texwipe
PolySat®
TEXWTX8723EA 864.35 EUR
TEXWTX8723
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, PolySat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tento jemný ubrousek ze 100% taveného PP je předvlhčen 0,2 µm filtrovaným roztokem 70% isopropylalkoholu/30% deionizované vody.
  • Jejich měkkost chrání jemné povrchy
  • navrženy pro použití v malých a omezených prostorech
  • bezpečné, uzavíratelné balení pro nižší odpařování
  • nízká tvorba částic, nízká úroveň extraktů rozpouštědla
Ideální pro čištění jemných povrchů, částí a výrobků ve výrobě zdravotnických prostředků, v mikroelektronice, ve farmaceutických prostředích a v oblasti zpracování potravin. Též vhodné pro v převlékárnách.
Vhodné pro použití ve třídě ISO 5 - 9 čistých prostor.
Balenie: Peel-n-Reseal bags.
Pozor: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.