Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Clock with temperature and humidity display, Traceable®
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® Traceable®
620-2220EA 40.9 EUR InStock
VWRU61161-348 620-2220
Clock with temperature and humidity display, Traceable®
Timers Wall Clocks
This lab wall clock displays time, temperature, and humidity.
  • Quartz crystal accuracy
  • Analogue time, temperature (–20 to +55 °C) and humidity (0 to 100%)
  • Round modern design with highly visible blue colour
  • Bright red sweeping second hand provides superior visibility
Certifikácie: Traceability to standards provided by NIST. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Informace o dodávce: Supplied with battery, wall-mount screw and Traceable® certificate of calibration.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo