Tlačiť
Hľadali ste: Trubice sušicí
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Katalógové číslo: (201-9110)
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PE.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom