Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Preserved Specimens
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18989676.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ICNA092850145)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Chicken embryo extract prepared from nine to 12 day old eggs.
UOM:  1 * 20 ml