Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Tape Dispensers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (525-0672)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Popis:   These plastic dispensers are suitable for use with single and/or multiple rolls of Time® tape.
Dodávateľ:  Sampling Systems
Popis:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
číslo v katalógu: (TIME3161)
Dodávateľ:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Popis:   This dispenser is suitable for a wide variety of labeling applications. It is designed to keep the work station and drawer clutter-free.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  MICRONOVA
Popis:   Tape dispenser
Dodávateľ:  3M
Popis:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
číslo v katalógu: (817-1390)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej