Krycí brýle 3M™ OX verze (OTG) nabízí jedinečné charakteristické rysy: OX2000 přichází s nastavitelným zámkem v postranicích (5 pozic) a otočnými koncovkami (vynikající úchop ve všech pozicích) a OX3000 jsou vhodné pro použití s chrániči sluchu, s nízkoprofilovými nastavitelnými postranicemi a protiskluzovými pružnými koncovkami postranic.
- zorník optické třídy 1 vhodný pro delší užívání
- chrání před rychlými částicemi při nízké energii (F) při extrémních teplotních podmínkách –5 a +55 °C (T)
- nabízí vynikající ochranu před UV zářením
- navrženy pro nošení přes dioptrické brýle
Lze použít s širokou škálou aplikací včetně stavebnictví, strojírenství, základní montáže, lehké údržby a opravy a zpracování dřeva.
Certifikácie: EN 166:2001, EN 170:2002