Tlačiť
Microtitre plates, 96 well, PS
Dodávateľ: Semadeni
SEMA4510EA 231.7 EUR
SEMA4510 SEMA4513
Microtitre plates, 96 well, PS
Mikrodestičky Mikrodestičky pro HTS
PS, optically clear. Suitable for use with multi-channel pipettes. Alphanumeric labelling.