Tlačiť
Hľadali ste: Testery adhézní
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (SIMELD9200)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMESP3000)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1, 1,5, 2 and 3 mm cross cut adhesion te...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMESP3100)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMELD9330)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom