Tlačiť
Hľadali ste: Kapalné a pěnové desinfekční prostředky na pleť
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: GOJO INDUSTRIES EUROPE
Opis: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Dodávateľ: GOJO INDUSTRIES EUROPE
Opis: A hygienic hand sanitising foam formulation, proven to help maintain skin health.
Katalógové číslo: (115-1517)
Dodávateľ: GOJO INDUSTRIES EUROPE
Opis: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Safer Human and Environmental Health
Katalógové číslo: (GOJO9762-06-EEU)
Dodávateľ: GOJO INDUSTRIES EUROPE
Opis: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Merná jednotka: 1 * 6 items
Dodávateľ: SC JOHNSON PROFESSIONAL
Opis: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Dodávateľ: SC JOHNSON PROFESSIONAL
Opis: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Katalógové číslo: (115-2273)
Dodávateľ: SC JOHNSON PROFESSIONAL
Opis: Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DIVY100860440)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Soft Care Des E spray is a hand disinfectant based on alcohol (71,58%) and is applied without water. Soft Care Des E spray is suitable for use in all ...
Merná jednotka: 1 * 2 Can
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Udržitelné materiály
Katalógové číslo: (DIVY101104048)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: These SoftCare™ Des E disinfectant sprays, alcohol-based are effective against bacteria, virus and fungi. It is made up of 70% ethanol, which ensures ...
Merná jednotka: 1 * 1 Bottle
Katalógové číslo: (115-2437)
Dodávateľ: BODE LOCAL
Opis: Sterillium® classic pure is particularly suitable for users with sensitive skin. The propanol based hand disinfectant is ideal for use in all areas of...
Merná jednotka: 1 * 5 L
Dodávateľ: PHAGOGENE
Opis: Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
Dodávateľ: Essity
Opis: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom