Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Gel Skin Disinfectants
6  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   Stokosept® gel is an alcoholic gel tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand disinfection without water.
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   This alcoholic gel combines skin protection, skincare and disinfectant properties in one. It is tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) ...
číslo v katalógu: (BODL9801440)
Dodávateľ:  Hartmann Bode
Popis:   Baktolan® Balm is a water-in-oil balm with high quality nourishing components that were particularly adapted to the skin’s pH value (5.5). This stabil...
UOM:  1 * 350 ml
číslo v katalógu: (115-0784)
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
UOM:  1 * 6 items
Dodávateľ:  PHAGOGENE
Popis:   Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
Dodávateľ:  GOJO Industries - Europe Ltd
Popis:   PURELL® Hand Sanitising Gel VF481 (AntiViral Formula) has broad spectrum viral efficacy that is specifically designed to meet the European antiviral n...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6