Tlačiť
Hľadali ste: Manipulace s wafery
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Spring boxes, Holds ten trays and one cover or eleven trays, Polypropylene, natural
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the wafer edges.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Katalógové číslo: (ENTEA118-01-0215)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Carriers for handling miscellaneous devices.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Katalógové číslo: (ENTEA193-55M-0515)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: For handling solar cells or other square devices.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Miscellaneous mask carriers.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Squeeze style.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Holds one mask or reticle.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom