Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Wafer Storage Boxes"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   AR BOX ERGO LATCH BAGGED HA200-0002 1 * 4 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   BOX-STRG 150MM 1C W/CD HLDR & STK RIBS E160-60-103-69F02 1 * 4 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   BOX - STRG 3 2C E52-101-0603 1 * 4 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   BOX - STRG 2-2.25 E04-1202 1 * 4 items
UOM:  1 * 4 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   With pin and socket hinges. Single snap latch.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6