Tlačiť
Hľadali ste: Vozíky na Wafery
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Predaj
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Holds one mask or reticle.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Miscellaneous mask carriers.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Squeeze style.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Katalógové číslo: (ENTEA118-01-0215)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Carriers for handling miscellaneous devices.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Katalógové číslo: (ENTEA193-55M-0515)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: For handling solar cells or other square devices.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to support today’s advanced semiconductor processing faci...
Katalógové číslo: (ENTEH6862550967C02)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: For masks or reticles with pellicles. Label for identication labels. Landing pads prevent tearing of pellicies.
Merná jednotka: 1 * 12 items
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Katalógové číslo: (ENTEA82-03-0215)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling, Squeeze, A82M, PA82M wafer carriers, PFA, Přírodní
Merná jednotka: 1 * 4 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom