Tlačiť
Hľadali ste: Zásobníky na Wafery
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Nest between H 20 trays and/or covers.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Nest between H 44 trays and/or covers.
Katalógové číslo: (ENTEH204000011415)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (ENTEH205000011415)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (ENTEH203000011415)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (ENTEH207000011415)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom