Tlačiť
Mušlové chrániče sluchu s rádiem, Peltor™ Alert™
Dodávateľ: 3M
Peltor™ Alert™
MMMAM2RX7AEA 430.41 EUR
MMMAM2RX7A
Mušlové chrániče sluchu s rádiem, Peltor™ Alert™
Chrániče mušlové Chrániče mušlové s rádiem
Tyto mušlové chrániče sluchu s vysokou tlumící schopností zahrnují elektronický radio přijímač AM/FM s přibližně 70 hodinami provozu na dvou standardních bateriích AA.
  • snadné používání regulace hlasitosti při nastavování rádia a funkcí útlumu v závislosti na hladině hluku
  • konvenčně napájené dvěma standardními AA bateriemi
  • ostrý AM/FM rádiový signál na digitálním 2G okruhu
  • snadné ovládání tlačítka hlasitosti pro rádio a funkcí závislých na hladině
  • široké a měkké chrániče sluchu nabízí pohodlí pro dlouhé nošení a optimální těsnění
Ideální pro použití v následujících odvětvích: Automobilový průmysl, konstrukce, výroba nápojů a potravin, kovovýroba, vojenská údržba, oprava a provoz (MRO), těžba, ropa & plyn, farmaceutický průmysl.
SNR: 25 dB
hmotnost: 361 g
životnost baterie: ~70 hodin