Tlačiť
Vousenka, PP
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
113-7920EA 63.4 EUR
113-7920
Vousenka, PP
Jednorázové oděvy
Pohodlná ochranná maska vousů vyrobená z netkaného PP. Pro nekritické aplikace.
  • elastické lemy
  • prodyšný, lehký materiál
  • bez obsahu latexu
Velikost: 46 cm
Hustota: 11 g/m²