Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (14)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Precision Brushes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Q Path® NovaBrush® are disposable brushes designed for endo- and exocervical cytological sampling. The shape of the head of the Q Path® NovaBrush® 1 m...
Dodávateľ:  DELTALAB
Popis:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Dodávateľ:  MICRONOVA
Popis:   Ideal for lab support and non GMP applications.
Dodávateľ:  MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Popis:   Nylon-bristle cytology sampling brushes for cervical smears.
číslo v katalógu: (MORT337006)
Dodávateľ:  MORTON MEDICAL LTD
Popis:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Dodávateľ:  ROVERS BV
Popis:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7