Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Scrub Brushes"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (PPSA3590500)
Dodávateľ:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  null
Dodávateľ:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
číslo v katalógu: (MICRBRWH-30)
Dodávateľ:  MICRONOVA
Popis:   Brush, For: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiál: Nylon bristle, Head Ø: 102 mm, Total length: 762 mm, Handle: Plastic handle
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (VILE145873)
Dodávateľ:  FHP VILEDA SCS
Popis:   Brush, For: Hygiene, Hygiene hand Brush, filaments Ø 0,50 mm, Handle: Plastic handle
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  GORDON BRUSH MFG CO
Popis:   This traditional round brush is made of Pure Red Sable hair, which is softer than camel hair, pony hair and bristle. Ideal for applying oils, acrylics...
číslo v katalógu: (NEOL2-3275)
Dodávateľ:  NEOLAB
Popis:   Brush, Scrubbing brush, without handle
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (KINGVI00392)
Dodávateľ:  KING DISPOSABLES
Popis:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7