Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Melting Point Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   These standards can be used with any melting point apparatus and are prepared using pure raw materials. Melting points are determined using a high acc...