Tlačiť
Hľadali ste: Přeprava Waferů
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: For shipping and storage applications.
Katalógové číslo: (ENTEH9100-0051)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Clean and secure thin wafer transport. Dramatically enhanced performance for thin wafer products.
Merná jednotka: 1 * 36 items
Katalógové číslo: (ENTEH6620-0009)
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
Merná jednotka: 1 * 80 items
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Horizontal wafer shipper.
Predaj
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Wafershield™ high purity PP
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the wafer edges.
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodávateľ: ENTEGRIS INC
Opis: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom