Tlačiť
Kyselina dusičná fuming ≥90.0% (by titrimetric analysis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
9624-05EA 800.24 EUR
9624-02 9624-05
Kyselina dusičná fuming ≥90.0% (by titrimetric analysis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Teplota varu: 87 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,I
REACH: 01-2119487297-23
Merck Index: 12,06672
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as HNO₃) (by acidimetry) ≥90.0 %
Dilution Test Passes Test
ACS - Residue after Ignition ≤0.002 %
ACS - Dissolved Oxides (as N₂O₃) ≤0.1 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.7 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs