Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Reagent reservoirs for multi-channel pipettes and automatic systems
Dodávateľ: Brand
BRND701456EA 127.5 EUR InStock
BRND701456 BRND701458 BRND701454 BRND701450 BRND701452
Reagent reservoirs for multi-channel pipettes and automatic systems
Reagent Reservoirs
White PP, autoclavable. These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with manual systems. Different partitions, bottom styles and profiles provide broad application flexibility.
  • ANSI/SLAS standard format: Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
  • Excellent stability and chemical resistance
  • Very low dead volume due to pyramid bottoms
  • Free from RNases and DNases
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo