Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Digital timer, one channel, Traceable®
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® Traceable®
609-0198EA 37 EUR InStock
609-0198
Digital timer, one channel, Traceable®
Timers Digital Timers
  • Counts up and down for 99 minutes, 59 seconds
  • Green LED flashes every second when time remaining is less than 10 seconds
  • Red LED indicator flashes when zero is reached and display shows time elapsed since alarm
  • Adjustable volume or off for silent flashing LED operation
  • Three counting down memories
Certifikácie: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Informace o dodávce: Supplied with batteries, magnetic back, stand/clip and Traceable® certificate of calibration.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo