Tlačiť
VWR® Clip-It™, Časovač digitální, jednokanálový
Dodávateľ: VWR
VWR®
609-0205EA 36.87 EUR
609-0205
VWR® Clip-It™, Časovač digitální, jednokanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
  • Countdown mode from 100 hours to 1 second (in 1 second increments)
  • Stopwatch mode: Times from 1 second to 99 hours and then repeats
  • At zero, an alarm sounds for 60 seconds, or may be silenced manually
  • Helpful memory saves last programmed setting for quick recall: Useful for repetitive timing events
  • Five-key operation is quick and intuitive
  • Can be clipped to a lab coat, belt, notebook or clipboard
Certifikácie: Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: sponu, magnet, baterii a kalibrační certifikát.