Tlačiť
VWR®, Hodiny nástěnné, řízené rádiovým signálem, VWR®
Dodávateľ: VWR
VWR®
620-2300EA 122.9 EUR
620-2301 620-2300
VWR®, Hodiny nástěnné, řízené rádiovým signálem, VWR®
Časovace/Stopky Hodiny nástěnné
View time, temperature, and humidity from anywhere.
  • Calendar with month, date and day
  • Clock format of ¹²/₂₄ hours
  • Radio signal from United Kingdom (Anthorn, Cambria) or continental Europe (Mainflingen, Germany) atomic clock automatically sets correct date/time; calendar displays month/date, day, leap year, alarm
  • Giant-Digits™ 63 mm viewable from 30 m
ŠxH×V: 229×32×127 mm
Certifikácie: Návaznost na normy NIST. Kalibrace splňuje požadavky ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001.
Informace o dodávce: baterie, připevnění na stěnu, stojan na pracovní desku a kalibrační certifikát.