Tlačiť
Chlorid lithný, peqGOLD OptiPure
Dodávateľ: Peqlab brand
Varování
732-3315EA 0 EUR
732-3315
Chlorid lithný, peqGOLD OptiPure
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Mw: 42,39 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3