Tlačiť
Hľadali ste: Misky mikrobiologické kontaktní
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Řada kontaktních misek je vyrobena z vysoce kvalitních surovin. Všechna kultivační média jsou vyráběna s použitím vybraných dehydratovaných bází a spl...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Kontaktní misky jsou k dostání ve dvou velikostech balení – ve trojitém obalu (balení po 24 miskách) nebo ve dvojitém obalu (balení po 30 miskách). Ko...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These contact plates, with triple-bagged sterile packaging and lockable lid, are ideal for environmental control of air, surfaces, gloves and overalls...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Contact plates are ideal for monitoring microbiological contamination of surfaces and air (using an air sampler) inside cleanrooms, isolators, RABS (R...
Katalógové číslo: (710-0961)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It appli...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Contact plate, Sabouraud dextrose, triple wrapped, Aplikace: Yeast and moulds
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: The peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and in c...
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Dodávateľ: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Opis: Ready to use dehydrated film media in rigid plastic with lid for cultivating and counting microorganisms in food, for monitoring product quality and p...
Katalógové číslo: (APPC433745.0922)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Opis: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
Merná jednotka: 1 * 30 items
Dodávateľ: BALIS
Opis: Contact plate, Baird-Parker RPF agar, Aplikace: Staphylococci
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom