Tlačiť
Capillary columns, DB-1701
Dodávateľ: Agilent Technologies
HEWL121-0722LTMEA 2339.91 EUR
HEWL125-0712 HEWL122-0733 HEWL127-0723E HEWL122-0732 HEWL125-0733 HEWL125-0732 HEWL122-0713 HEWL122-0712 HEWL121-0722LTM HEWL125-0731 HEWL122-0733E HEWL125-0737 HEWL122-0731 HEWL122-0763E HEWL123-0732E HEWL127-0723 HEWL127-0722 HEWL123-0762E HEWL122-0732LTM HEWL123-0712LTM HEWL121-0713 HEWL123-0762 HEWL123-0763 HEWL125-0712LTM HEWL122-0766 HEWL122-0762 HEWL122-0732E HEWL122-0761 HEWL122-0763 HEWL123-0753E HEWL123-0733E HEWL122-0713LTM HEWL123-0763E HEWL122-0733LTM HEWL121-0722 HEWL123-0753 HEWL123-0731 HEWL123-0732 HEWL125-0712E HEWL123-0713 HEWL125-0732E HEWL125-0762 HEWL125-0732G HEWL123-0733 HEWL123-0712 HEWL125-0762E
Capillary columns, DB-1701
Kolony chromatografické
These columns contain (14%-Cyanopropyl-phenyl)-methylpolysiloxane.
  • Low/mid-polarity
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable