Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Digital timer, one channel, triple alarm
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
609-0207EA 35.6 EUR InStock
609-0207
Digital timer, one channel, triple alarm
Timers Digital Timers
This digital timer is designed for high noise areas. It has various mounting options: Flat on bench, vertical view, lab coat attachment and metal surface attachment.
  • Counts up and down and displays elapsed time after countdown
  • Switchable capacity of 19 hours, 59 minutes to 99 minutes, 59 seconds
  • Triple alarm: Vibration, sound and/or light
  • Alarms can function at one time or be turned off manually
  • Last time set memory
Certifikácie: Individually tested and inspected using NIST in A2LA accredited laboratory (certification #2448.01) with conformity to the requirements of ISO 17025:2005. RoHS compliant.
Informace o dodávce: Supplied with flip stand, magnetic back, pocket clip, two AAA batteries and certificate of calibration.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo