Tlačiť
Hľadali ste: Sorbenty pro TLC
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Katalógové číslo: (42765.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Dodávateľ: Merck
Opis: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Dodávateľ: Merck
Opis: * Green fluorescent indicator
Katalógové číslo: (1.02330.0500)
Dodávateľ: Merck
Opis: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Balené: In plastic
Merná jednotka: 1 * 500 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom