Tlačiť
Hľadali ste: Kuličky plastové
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lehké, ekonomické PP kuličky, které tvoří pokrývku na hladině kapaliny. Koule mají Ø 20 mm, 275 kuliček pokrývá přibližně 1000 cm².
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Katalógové číslo: (462-8239)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Lightweight, economic PP spheres which form a blanket on the liquid surface. Spheres have 20 mm Ø, 275 spheres cover approximately 1000 cm².
Merná jednotka: 1 * 300 items
Katalógové číslo: (PIER28665)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (VERND1069326)
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (BUCH036405)
Dodávateľ: BUCHI
Opis: Swimming balls, PP, Ø: 10 mm, Pro použití s: Rotavapor® R-100 / R-300
Merná jednotka: 1 * 400 items
Dodávateľ: Merck
Opis: The latex bead suspensions are composed mainly of polymer particles and water.
Katalógové číslo: (NICKBP0368)
Dodávateľ: NICKEL ELECTRO
Opis: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
Merná jednotka: 1 * 200 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom