Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Anti-PSORS1C2 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodávateľ: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: PSORS1C2 (psoriasis susceptibility 1 candidate 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:



 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Veľkosť Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 µg 100 µG BIRBORB126963-100
200 µg 200 µG BIRBORB126963-200
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

ŠPECIFIKÁCIE

Antigen symbol PSORS1C2
Antigen name psoriasis susceptibility 1 candidate 2
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
Concentration 1 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Storage buffer PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Storage temperature Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Nový vzhľad a obnovený záväzok

Postavené na funkciách a zdrojoch, ktoré poznáte, optimalizované s inováciami od spoločnosti Avantor®. Naša nová značka symbolizuje agilitu a našu schopnosť prispôsobiť sa potrebám zákazníkov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE ZAČAŤ NAKUPOVAŤ