Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Anti-SNX31 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Dodávateľ: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SNX31 (sorting nexin 31)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse




 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Veľkosť Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
200 µl 200 µl USBI042123-BIOTIN
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

ŠPECIFIKÁCIE

Antigen symbol SNX31
Antigen name sorting nexin 31
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Biotin
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 64 to 93
Epitope N-terminal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Storage temperature Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Nový vzhľad a obnovený záväzok

Postavené na funkciách a zdrojoch, ktoré poznáte, optimalizované s inováciami od spoločnosti Avantor®. Naša nová značka symbolizuje agilitu a našu schopnosť prispôsobiť sa potrebám zákazníkov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE ZAČAŤ NAKUPOVAŤ