Tlačiť
Jednotky na ošetření vody: Čistička vody G 7895/1
Dodávateľ: Miele
141-1230EA 0 EUR
141-1230 141-0489
Jednotky na ošetření vody: Čistička vody G 7895/1
Systémy pro výrobu čisté vody Deionizátroy
Jednotky na ošetření vody pro použití se sérií přístrojů G 78XX. Skříň pro dvě demineralizační patrony vody E310/318 s měřičem vodivosti, běžně doporučená kvalita pro závěrečný oplach <15 µS/cm.
  • dvě tlakové hadice, cca 1,2m dlouhé, s ³/₄" šroubením
  • 1× připojení studené vody k patroně, tlak 2,5 až 10 bar
  • 1× připojení z patrony do přístroje (průtočný tlak cca 1 bar pro každou patronu)