Tlačiť
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™ 20
Dodávateľ: 3M
E-A-R™ UltraFit™
MMMAUF01012EA 284.53 EUR
MMMAUF01012
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™ 20
Chrániče zátkové Chrániče zátkové k opakovatelnému použití
Tyto tvarované špunty do uší jsou vhodné pro mírné úrovně hluku (83 to 93 dB(A)). Správně přizpůsobené úrovni šumu umožňuje slyšet konverzace a hudbu na pozadí a současně pomáhají chránit uživatele před ztrátou sluchu.
  • odolné k vlhkosti a kompatibilní s ostatními OOP
  • bez potřeby tvarování
  • tři jemné lamely, držák tvaru pistole a šikmý tvar pro snadné zasunutí
  • lehká konstrukce (185 g)
  • omyvatelné a opakovaně použitelné
SNR: 20 dB
Certifikácie: EN 352-2.
Pozor: * Jedna univerzální velikost.