Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
prepared-media-in-ampoules
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (12.09.001)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Microbiological media in ampoules, Tryptone glucose extract broth, Pre: Total Count
UOM:  1 * 120 items
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Nutrient media ( 2 ml ampoules) specifically suited to the cultivation of colonies after microfiltration.
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   A wide variety of sterile ampoule media for common microbiological analyses, in clear glass or plastic ampoules. Supplied pre-measured for maximum eff...
Dodávateľ:  Hach
Popis:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   These ready to use ampoules are pre-sterilised and contain a membrane filter and pad. They have been specially designed for performing microbiological...
číslo v katalógu: (HACH2812450)
Dodávateľ:  Hach
Popis:   The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide usef...
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Microbiological media in ampoules, Presence-Absence broth with MUG
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Selectivity: fecal coliform bacteria.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej