Ocelová čepel, plastová rukojeť
- s plně automatizovaných zasouváním čepele: po řezání, čepel se automaticky zasune do krytu, dokonce i když uživatel drží palcem zásuvník čepele
- čepel se čtyřmi ostří: zvyšuje trvanlivost jednotlivé čepele a zajišťuje konstatní vysokou kvalitu řezání
- bezpečná výměna čepele bez potřeby dalších nářadí: integrovaný magnet zabrání čepeli od vypadnutí
- plastová rukojeť, odolná oděru, je velmi lehká: chrání řezací paži od únavy
- mohou používat leváci i praváci
Tento praktický, uzamykatelný nůž s plně automatizovaným zasouváním čepele, je velmi lehký a snadno ovladatelný. Lze použít pro řezání všech druhů materiálů: kartonu, plastové pásky, lepenky, folií a papíru. Nůž je dodáván s ocelovou čepelí č. 92, ale lze ho též použít s nerezovou čepelí č. 192.
Certifikácie: Testován dle TÜV