Tlačiť
Sterile swab in tube
Dodávateľ: BOETTGER, PAUL
BOET09.303.4101EA 518.91 EUR
BOET09.303.4101
Sterile swab in tube
Tampóny odběrové Tampóny v tubách
Sterile aplicators in tube with blue HDPE screw closure.
  • Wooden applicator fitted with small head
  • Extract samples in the laboratory
  • Gamma sterilised
Designed for applications as a medical product or hygienic article for cleaning.
Certifikácie: EN ISO 9001, 13485
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904