Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Safety Caps and Safety Waste Caps"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/57/18989757.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Safety caps with empty level state display ensure maximum safety for laboratory workers and environment.
Extract the solvent safely from the 5 l,...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Extract the solvents or mobile phases safely from reservoirs and bottles, without being exposed to hazardous gases and solvent vapours. High quality m...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Choose the suitable fitting for your tubing size.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Collect your solvent waste safely without being exposed to solvent vapours or hazardous gases. High quality materials (PTFE, PP) ensure maximum safety...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
číslo v katalógu: (590-0035)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This air valve combines valve and filter functions. Ventilation occurs during the extraction; harmful solvent vapours are blocked, at the same time, t...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SCAT Europe
Popis:   Monitor fluid levels safely, even across distances of 200 m. Critical levels are indicated by the level float on the cap as well as by the signal box ...
Dodávateľ:  SCAT Europe
Popis:   Thread adapter S 40/GL 40 (f) to GL 45 (m), PTFE, White
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 30
  1  2  3  4  Ďalej