Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Injection Valves
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/35/18989435.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (561-0000)
Dodávateľ:  KNAUER
Popis:   6-port/3-channel injection valve 1/8", manual, stainless steel, thermo stability up to 160 °C, REED contact that is connected to the detector input
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis:   Manual sample injectors have two positions, 'Load' and 'Inject'. The 'Load' position allows sample loading into the sample loop or sample chamber. A s...
Dodávateľ:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis:   This high pressure actuated valve is designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (SOCO1.187.7220)
Dodávateľ:  SOCOREX ISBA
Popis:   Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   The stainless steel 7725i and PEEK 9725i manual injection valves are suitable for large sample volumes, high flow rates and preparative columns sized ...
Dodávateľ:  Agilent
Popis:   Replacement valve UWP series, 0,5 μl, 1000 psi, 175 °C
Dodávateľ:  Restek
Popis:   Sulfinert® treated gas sample loops are ideal for samples containing low concentrations of sulphur and other active compounds.
Dodávateľ:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Popis:   The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8