Tlačiť
Hľadali ste: Atomizéry
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (217-0695)
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (CAMA022.6530)
Dodávateľ: CAMAG
Opis: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (552-0031)
Dodávateľ: CAMAG
Opis: Glass atomiser. Cost efficient alternative for a TLC sprayer.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MFLX70025-04)
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Increase oxygen into your water.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WITG2.147.000)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (1.08540.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: The Merck TLC sprayer allows derivatisation reagents to be sprayed homogeneously onto developed chromatograms. It is equipped with two different spray...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (552-6001)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom