Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Degassers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/39/18989339.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   On-Line degassing has been shown to be more effective at removing dissolved gas from mobile phases than sonication or helium sparging. Up to five solv...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tubing Kit (5 m FEP tube, ID 1/16´´) for 3-5 channel degasser and L-7614 1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The Systec® Stand-Alone Prep-Scale HPLC vacuum degassing systems is high-efficiency, in-line modules that remove dissolved gases from the mobile phase...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HYPE66001-010)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Used to degas the mobile phase for HPLC and can be employed in other applications where gases may interfere with the use of the system (such as an aut...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis:   The Systec® Stand Alone MINI degassing system is a high-efficiency in-line module that removes dissolved gasses from fluids. Its unique design assures...
Dodávateľ:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis:   Dissolved gases and bubbles in system liquids cause dispense volume anomalies in many instruments, negatively affecting both dispense precision and an...
číslo v katalógu: (REST25194)
Dodávateľ:  Restek
Popis:   Mobile phase degasser used to remove the dissolved gas from mobile phases. This is better than the sonication or helium sparging techniques.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7