Tlačiť
Hľadali ste: Předkolony a frity
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (HICHHI-140)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Přírodní, Porozita: 2 µm
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE frity pro 8 ml skleněné kolony
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Frit made of 316 grade stainless steel.
Dodávateľ: ADVANCED CHROMATOGRAPHY TECHNO
Opis: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Dodávateľ: ADVANCED CHROMATOGRAPHY TECHNO
Opis: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Katalógové číslo: (7121-05)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frity pro 3ml polypropylenové kolony
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, Frits, Přírodní, Porozita: 10 µm, Materiál frity: Nerezová ocel
Katalógové číslo: (HI-300)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HICHHI-1140)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, Frit, Porozita: 2 µm, Materiál frity: PEEK
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These frits are made from PTFE.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 4, PE filter elements, 12,4 mm ID
Katalógové číslo: (MICS49650-005)
Dodávateľ: MICROSOLV TECH CORP
Opis: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: VARIAN
Opis: PP frit, are made with high-grade, clean PE for clean extracts.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom