Tlačiť
Hľadali ste: Ventily spínací
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Dodávateľ: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Rheodyne®, 7030L 2-position, 6-port switching valve, large bore, double 3-way, 10-32 ports for 1/16" OD tubing, 1,0 mm stator passage Ø, Nerezová ocel
Dodávateľ: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Katalógové číslo: (554-3288)
Dodávateľ: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Dodávateľ: UPCHURCH SCIENTIFIC
Opis: Upchurch Scientific®, V-101D 4-way diagonal flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 12,4 µl swept volume
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom