Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
prepared-media-in-bags-liquid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Microbiology media in bags are ideally suited for high sample volumes.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Bactopeptone, 1000 ml
číslo v katalógu: (499263OO)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Bag connector, -, Application: Accessory
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   MPC female coupling body
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   YPD broth or agar are used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   LB Medium is a nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains. It supports a luxurious growth of ...
číslo v katalógu: (ICNA113046075)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
UOM:  1 * 10 l
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej