Tlačiť
Hľadali ste: TLC vyvíjecí komory
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (552-0273)
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: TLC vyvíjecí komory, Separating chambers for TLC micro-sets, Ø×H: 63×109 mm
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: CAMAG
Opis: Horizontal developing chambers allows the number of samples to be doubled when compared to a vertical tank. Plates are developed from opposite sides s...
Dodávateľ: CAMAG
Opis: These flat bottom chamber allow the chromatogram to be developed in a tank atmosphere of partial or complete saturation with solvent vapours. The degr...
Dodávateľ: CAMAG
Opis: Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom