N,N-Dimethylacetamid 99.99-100.00%, PESTINORM® for headspace gas chromatography
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85397.290EA
387.22
EUR
85397.290
N,N-Dimethylacetamid 99.99-100.00%, PESTINORM® for headspace gas chromatography
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec:
CH₃CON(CH₃)₂ Mw: 87,12 g/mol Teplota varu: 166,1 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –20 °C Hustota: 0,937 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008686 Číslo CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 OSN: 2810 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
GC-HS (DMF) | max. 20µg/g |